Key Documents
DWKBGE224P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
Materiały
translucent high-density polyethylene
Właściwości
cap Plug
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
pojemność
100 mL
Zastosowanie
Ideal for storage of liquid and powder samples
Cechy i korzyści
Space saving square design