Kluczowe dokumenty
DWKBDD318P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
Synonim(y):
BDD318P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polymethylpentene
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
25 mL
Zastosowanie
Idealny do ogólnych zastosowań laboratoryjnych i zarządzania płynnymi próbkami
Cechy i korzyści
Autoklawowalność do 150°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)