Merck
DWK92812F-2000
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with PTFE stopper
borosilicate glass flask, flask capacity (2,000 mL), class A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopper
borosilicate glass flask
Właściwości
class A
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 92812F-2000
pojemność kolby
(2,000 mL)
Opis ogólny
Wytrzymałe kolby miarowe klasy A z szerokim otworem i korkiem z PTFE
  • Kolby miarowe z szerokim otworem ułatwiają dostęp do pipety
  • Najwyższa wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo dzięki ciężkim, jednolitym ściankom
  • Szybka identyfikacja dzięki dużym, trwałym i czytelnym oznaczeniom
  • Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych mieszadeł
  • Podziałka zgodna z tolerancjami objętościowymi klasy A
  • Standardowe szklane korki stożkowe
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego o niskiej rozszerzalności cieplnej, spełniającego wymogi USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A.
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 3.3 - Szeroki otwór zwiększa wydajność podczas wykonywania dużej liczby rozcieńczeń za pomocą pipet wolumetrycznych - Wytrzymałe ścianki zapewniają doskonałą wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Szeroki otwór minimalizuje kontakt szkła ze szkłem, umożliwiając większą elastyczność ruchów dłoni, co zmniejsza ryzyko rozlania - Szeroki otwór zwiększa wydajność podczas wykonywania dużej liczby rozcieńczeń za pomocą pipet wolumetrycznych - Nadrukowane duże numery objętości umożliwiają szybką identyfikację przy wyborze szkła - Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych prętów mieszających - Kalibrowane do przechowywania - Stopniowane do tolerancji wolumetrycznych klasy A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)