DWK883350-0575
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
Borosilicate glass/PTFE
opakowanie
pkg of 1 packs
producent / nazwa handlowa
Kimble® 883350-0575
Długość
5.75 in.
Opis ogólny
Te pipety typu Pasteura są przeznaczone do jednorazowego użytku przy przenoszeniu małych objętości.
Zastosowanie
Bakteriologia, immunologia, hematologia i serologia
Cechy i korzyści
Eliminuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego próbek o wysokiej wartości i odczynników laboratoryjnych.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)