Kluczowe dokumenty
DWK374326
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Synonim(y):
374326
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene nozzle (6 mm)
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 374326
Zastosowanie
Badania, rozwój i kontrola jakości, farmaceutyka i biotechnologia, żywność i napoje, ścieki i pobieranie próbek
Cechy i korzyści
  • Dysza łączy się z rurką pompy w celu dozowania płynów.
  • Szklany ciężarek służy do zabezpieczenia rurki podczas pobierania z pojemnika.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)