DWK374311
Wheaton® Peroxide Cured Silicone Tubing
Synonim(y):
374311
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opis
section size H 5 ft
Właściwości
tubulation Silicone Tubing Assembly
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 374311
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rurki mogą być dostarczane w dwóch różnych wersjach, w zależności od wymagań klienta. Dostarczane jako kompletny zestaw składający się z 1,5-metrowego (5 stóp) odcinka rurki silikonowej, ciężarka ze szkła borokrzemianowego i polipropylenowej dyszy dostarczającej lub jako 7,62-metrowe (25 stóp) odcinki rurki dostarczane bez żadnych łączników. Wszystkie rurki są dostarczane ze ściankami o grubości 2,3 mm.
Zastosowanie
Badania, rozwój i kontrola jakości, farmaceutyka i biotechnologia, żywność i napoje, ścieki i pobieranie próbek
Cechy i korzyści
- Dostępne również rurki luzem
- Autoklawowalne
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK374311-1EA |