Merck
DWK241702003
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
241702003
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck14/23
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241702003
pojemność kolby
(50 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences