Kluczowe dokumenty
DWK241243604
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 24/29, NS stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Synonim(y):
241243604
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
cylindrical funnel(s)
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241243604
pojemność
250 mL
Zastosowanie
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
Cechy i korzyści
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)