DWK241242505
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 14/23, NS stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Synonim(y):
241242505
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
cylindrical funnel(s)
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241242505
pojemność
100 mL
Zastosowanie
równomierne i odmierzone dostarczanie cieczy do mieszaniny reakcyjnej. Szybkość dostarczania może być regulowana.
Cechy i korzyści
Ze standardowym złączem uziemiającym, standardowym kurkiem uziemiającym i urządzeniem ustalającym.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)