Kluczowe dokumenty
DWK218065402
DURAN® graduated amber laboratory bottle
new
bottle capacity 1000mL, GL 45 thread, without screw cap and pouring ring, borosilicate glass 3.3 bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 bottle
Połączenie
joint threaded neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduated
without cap
without screw cap and pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DWK Life Sciences DURAN® 218065402
pojemność butelki
1000mL
średnica butelki × wys.
101 mm × 225 mm
dopasowywanie
GL 45 thread
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z bursztynowego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 1295 o wysokiej czystości 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Dodatek topionej, zewnętrznej warstwy bursztynowej zapewnia ochronę wrażliwej na światło zawartości przed skutkami fotodegradacji. Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym spełnia międzynarodowe standardy USP/EP i trwa przez cały okres użytkowania butelki. Bursztynowe butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania wykonane z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce umożliwia śledzenie partii produkcyjnej. Bursztynowe butelki 1295 Original są dostarczane z lub bez kultowego niebieskiego polipropylenowego korka i niekapiącego pierścienia do nalewania do użytku w temperaturze do 140°C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Zastosowanie
Butelki laboratoryjne z podziałką1295 nadają się do przechowywania odczynników, chemikaliów, roztworów, pożywek do hodowli tkankowych i nie tylko.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego ambered 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Zgodność z USP <660> (transmisja widmowa) i EP (3.2.1). Mniej niż 10% transmisji widmowej między 290 nm a 450 nm.
  • Jedyne zewnętrzne zastosowanie koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła 1295
  • Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor
  • W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny
  • Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień nalewający
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)