Kluczowe dokumenty
DWK218056952
Duran® Protect, Laboratory Bottle
Laboratory bottle, plastic-coated glass bottle, neck Joints: threaded (GL45), capacity 3500 mL, with screw cap to drain contents, WITH SCREW-CAP AND POURING RING (PP)
Synonim(y):
218056952
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
plastic-coated glass bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
with screw cap to drain contents WITH SCREW-CAP AND POURING RING (PP)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218056952
pojemność
3500 mL
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Wersja butelek z powłoką ochronną łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów: praktycznie obojętne szkło borokrzemianowe USP/EP typu I 3.3 wewnątrz i ochronną warstwę z tworzywa sztucznego na zewnątrz. Butelki są formowane z przezroczystego szkła o wysokiej czystości, które jest następnie powlekane przezroczystą powłoką z tworzywa sztucznego PU, aby zmniejszyć ryzyko stłuczenia szkła i rozprysków cieczy w przypadku stłuczenia. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji zgodnej z normą ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce umożliwia śledzenie partii produkcyjnej. Powłoka ochronna spełnia wymagania normy ASTM E1522 i jest w pełni autoklawowalna w temperaturze 121 lub 134 °C.
Zastosowanie
Autoklawowanie pożywek i odczynników, Przygotowanie pożywek i odczynników, Pobieranie próbek, Naczynie hodowlane, Przechowywanie pożywek i odczynników, Zbiornik na płyny, Boro 3.3, powlekany tworzywem sztucznym
Cechy i korzyści
Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętki dla praktycznie szczelnego zamknięcia i prostej, powlekanej plastikiem Komplet z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) dla niekapiącego nalewania i czystej, bezpiecznej pracy; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny; Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią dla lepszego nalewania, dzięki czemu dodatkowy plastikowy pierścień do nalewania nie jest wymagany.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)