Kluczowe dokumenty
DWK218035408
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Synonim(y):
218035408
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Połączenie
Joints: neck (GL 32)
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218035408
pojemność
1000 mL
Zastosowanie
Kolba nadaje się do przechowywania, przygotowywania pożywek i hodowli
Cechy i korzyści
Łatwe mieszanie dzięki stożkowemu kształtowi; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)