Kluczowe dokumenty
DWK218018658
DURAN® laboratory bottles, with caps
new
bottle capacity 10L, clear, graduated, GL 45 thread, pouring ring, borosilicate glass 3.3 bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
Materiały
borosilicate glass 3.3 bottle
clear
polypropylene cap
Połączenie
joint threaded neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduated
with cap
pouring ring
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DWK Life Sciences DURAN® 218018658
pojemność butelki
10L
średnica butelki × wys.
227 mm × 415 mm
dopasowywanie
GL 45 thread
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki 1295 Original GL są dostarczane w komplecie z charakterystycznym niebieskim polipropylenowym korkiem i niekapiącym pierścieniem do nalewania do użytku w temperaturze do 140°C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Zastosowanie
Butelki laboratoryjne z podziałką 1295 nadają się do przechowywania odczynników, chemikaliów, roztworów, pożywek do hodowli tkankowych i nie tylko.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
  • Nadaje się do długotrwałego przechowywania
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)