DWK218016357
Duran® laboratory bottles, with caps
clear, graduated, neck joint: threaded GL45, pouring ring, bottle capacity 2000 mL
Synonim(y):
218016357, Butelka laboratoryjna DURAN, Butelki laboratoryjne Duran®, z nakrętkami, butelka do przechowywania, butelka laboratoryjna, butelka na media
About This Item
Materiały
blue polypropylene cap
borosilicate glass 3.3 bottle
clear
Połączenie
joint: threaded neck GL45
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
graduated
pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DWK Life Sciences DURAN® 218016357
pojemność butelki
2000 mL
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
- Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
- Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
- Nadaje się do długotrwałego przechowywania
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)