Kluczowe dokumenty
DWK218015455
Duran® laboratory bottles, with caps
new
clear, graduated, neck joint: threaded GL45, pouring ring, bottle capacity 1000 mL
Synonim(y):
218015455, Butelka laboratoryjna DURAN, Butelki laboratoryjne Duran®, z nakrętkami, butelka do przechowywania, butelka laboratoryjna, butelka na media
About This Item
Kod UNSPSC:
41121818
Materiały
blue polypropylene cap
borosilicate glass 3.3 bottle
clear
Połączenie
joint: threaded neck GL45
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
graduated
pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DWK Life Sciences DURAN® 218015455
pojemność butelki
1000 mL
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne 1295 Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki 1295 Original GL są dostarczane w komplecie z charakterystycznym niebieskim polipropylenowym korkiem i niekapiącym pierścieniem do nalewania do użytku w temperaturze do 140 °C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Zastosowanie
Przygotowanie, sterylizacja i przechowywanie pożywek i odczynników. Naczynie do hodowli. Butelka do przenoszenia płynów.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
  • Nadaje się do długotrwałego przechowywania
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)