Kluczowe dokumenty
DWK213113209
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 40 mL
Synonim(y):
213113209
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
opis
With Spout, With Print
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213113209
Pojemność cylindra
40 mL
Zastosowanie
kąpiele grzewcze i chłodzące, krystalizacja, usuwanie przez odparowanie i kąpiele piaskowe do eksperymentów w mikroskali
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)