DWK211939107
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
Synonim(y):
211939107
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
zastosowanie
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211939107
pojemność
20000 mL
Opis ogólny
Jedną z najważniejszych metod separacji w środowisku laboratoryjnym jest filtracja, która służy do oddzielania lub oczyszczania różnych mediów. Kolby filtracyjne Büchner są używane w połączeniu z lejkami filtracyjnymi Büchner i innymi rodzajami lejków w zastosowaniach filtracji próżniowej.
Zastosowanie
Separacja przez filtrację próżniową, Filtracja przy obniżonym ciśnieniu, Filtrieren, Filtracja próżniowa, Bezpieczna praca w próżni, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Wyposażenie kolb filtracyjnych w gniazdo nie tylko ułatwiło i uprościło pracę w laboratoriach przygotowawczych i analitycznych, ale także zmniejszyło ryzyko wypadków; Odporne na próżnię dzięki dużej grubości ścianek; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk; Kształt butelki
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)