DWK211834402
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
Synonim(y):
211834402
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
conical bottom (ERLENMEYER SHAPE)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211834402
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Separacja przez filtrację próżniową, Filtracja przy obniżonym ciśnieniu, Filtrieren, Filtracja próżniowa, Bezpieczna praca w próżni, Boro 3.4
Cechy i korzyści
Wyposażenie kolb filtracyjnych w nasadkę nie tylko ułatwiło i uprościło pracę w laboratoriach przygotowawczych i analitycznych, ale także zmniejszyło ryzyko wypadków; Odporne na próżnię dzięki dużej grubości ścianek; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk; Wypalany, bardzo trwały biały nadruk; Kształt Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)