Key Documents
DWK209048
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 250 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 61 mm × 129 mm, 24-410
Synonim(y):
209048
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209048
średnica butelki × wys.
61 mm × 129 mm
pojemność
250 mL
Cechy i korzyści
Superior double seal closure for leak resistance
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)