Kluczowe dokumenty
D214256
5,5-Diphenyl-2-thiohydantoin
99%
Synonim(y):
5,5-Diphenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, 5,5-Diphenylimidazolidine-4-one-2-thione, DPTH
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
mp
237-239 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1NC(=S)NC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2OS/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Klucz InChI
AMDPNECWKZZEBQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Zastosowanie
- Imidazole derivatives
- Imidazothiazole and glycocyamidine derivatives for antimicrobial studies
- Fatty acid amide hydrolase inhibitor templates
- Anti-cancer agents
- Hydantoins and thiohydantoins
- Acyl CoA: cholesterol acyltransferase inhibitors
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)