CLS9985150
Pyrex® watch glasses
O.D. 150 mm
Synonim(y):
Corning® 9985
producent / nazwa handlowa
Corning 9985-150
śr. zewn.
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)