Kluczowe dokumenty
CLS762438
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 38
Synonim(y):
stopery, zatyczka kolby, zatyczki do kolb
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
Połączenie
joint: stopper38
producent / nazwa handlowa
Corning 7624-38
Opis ogólny
Niebiesko-białe korki z zamkniętym dnem, wykonane z liniowego polietylenu o wysokiej gęstości. Ulepszona konstrukcja w pełni chroni szyjkę w razie przypadkowego przewrócenia.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)