Kluczowe dokumenty
CLS710210
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonim(y):
Corning® 7102
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7102-10
zakres pomiaru objętości
10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Długość
429 mm
pojemność
10.0 mL
kolor
red
Opis ogólny
Have larger tip openings for faster delivery.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)