Kluczowe dokumenty
CLS70795N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 5.0 mL
Synonim(y):
pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
opakowanie
pack of 240 ea
case of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7079-5N
zakres pomiaru objętości
5.0 mL
pojemność
5.0 mL
rozmiar końcówki
, Narrow
Cechy i korzyści
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)