CLS70320A50
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask
capacity 50 mL
Synonim(y):
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint ST/NS19/38
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
pack of 2
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 70320A-50
pojemność
50 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)