CLS618075
Pyrex® fluted funnel, short stem
stem L 75 mm
Synonim(y):
Corning® 6180
producent / nazwa handlowa
Corning 6180-75
trzon dł.
75 mm
śr. zewn. trzonu
8-9 mm
śr. wewn. górnej części
75 mm
Opis ogólny
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.