Kluczowe dokumenty
CLS61205
Pyrex® large short-stem funnel
Synonim(y):
Corning® 6120
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 6120-5
śr. wewn. górnej części
122 mm
Opis ogólny
Stem is approximately 100 mm with 15 mm O.D. 60° angle cone.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)