Kluczowe dokumenty
CLS564450
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 50 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5644-50
tol. measuring range
0.05 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)