CLS5644200
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 200 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
rozmiar zatyczki
13
Właściwości
class A
opakowanie
case of 12 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 5644-200
tol. measuring range
0.10 mL
pojemność
200 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymałość kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, które są uszczelnione na szyjkach z grubych rur.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)