Kluczowe dokumenty
CLS5642100
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 100 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
13
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Polyethylene stopper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5642-100
tol. measuring range
0.08 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Kolby miarowe Pyrex® są wyposażone w dmuchane maszynowo korpusy z uszczelnionymi, ciężkimi rurkami.
  • Liniowe korki z polietylenu o wysokiej gęstości są wykonane z zamkniętym dnem, aby były zgodne ze standardowymi wymiarami korków stożkowych.
  • Ostra trwała linia podziałki i duże białe litery ułatwiają dokładne pomiary objętości.
Linear HDPE stopper with closed bottom, comforms to ST stopper dimensions. 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)