CLS5641500
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar zatyczki
19
producent / nazwa handlowa
Corning 5641-500
tol. measuring range
0.40 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Ekonomiczna kolba zaprojektowana dla tych, którzy nie wymagają precyzyjnej dokładności naszych kolb klasy A. Tolerancje pojemności są dwukrotnie większe niż określone dla naczyń wolumetrycznych klasy A.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)