CLS56402
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 5640-2
tol. measuring range
0.015 mL
pojemność kolby
(2 mL)
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.