Kluczowe dokumenty
CLS55802
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 2 mL
Synonim(y):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-2
tol. measuring range
0.015 mL
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)