Kluczowe dokumenty
CLS53412L
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5341-2L
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)