Kluczowe dokumenty
CLS53411L
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolba filtrująca, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5341-1L
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Trwałe, emaliowane na biało podziałki i miejsca znakowania oraz wymienna rurka z PP z neoprenową przelotką. Średnica rurki wynosi 12,5 mm.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS53411L-12EA4061831700770
CLS53411L-1EA