Kluczowe dokumenty
CLS53402L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
12.5 mm O.D. hose-connection, capacity 2,000 mL
Synonim(y):
kolba filtrująca, kolby erlenmeyera, kolby filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper9
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
pack of 1
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5340-2L
zakres pomiaru objętości
600-2,000 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Kolby te mają boczne tabulacje i są wydmuchiwane w specjalnych formach zaprojektowanych tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość mechaniczną. Dla wygody kolby posiadają podziałkę pokazującą przybliżoną pojemność. Wykończenie szyjki zapewnia doskonałe dopasowanie do gumowych korków.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)