Kluczowe dokumenty
CLS5100500
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
joint stopper10
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 50
opakowanie
case of 36
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5100-500
zakres pomiaru objętości
100-500 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
  • Features a heavy-duty rim.
  • Ideal for use as a titration flask.
Inne uwagi
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)