Kluczowe dokumenty
CLS51002L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
joint stopper13
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 100
opakowanie
pack of 1
case of 8
producent / nazwa handlowa
Corning 5100-2L
zakres pomiaru objętości
400-1,800 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z szerokim otworem Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
  • Kolby mają trwałą, białą, emaliowaną podziałkę wskazującą przybliżoną pojemność i bardzo duże miejsce do oznaczania.
  • Posiadają wytrzymałą obręcz.
  • Idealne do użytku jako kolby do miareczkowania.
Heavy-duty rim. Especially recommended as a titration flask.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS51002L-1EA4061825882888
CLS51002L-8EA4061831700596