Kluczowe dokumenty
CLS49952L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4995-2L
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Wyposażony w zakręcany korek z PP w rozmiarze GL 45 z szerokim otworem szyjki 29 mm, który umożliwia stosowanie pipet serologicznych o większej objętości. Nadaje się również do przygotowywania i przechowywania pożywek lub jako kolba hodowlana, gdy używana jest opcjonalna nasadka membranowa.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)