Kluczowe dokumenty
CLS4980PACK
Zestaw kolb Erlenmeyera z wąską podziałką Pyrex®
assortment pack
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4980-PACK
dopasowywanie
cap for GL 45
Opis ogólny
A convenience pack containing one each of the most popular sizes of Cat. No. 4980 flask. Designed for the low volume user, a case contains one each of five sizes: 50 mL, 125 mL, 250 mL, 500 mL, and 1 L.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)