Kluczowe dokumenty
CLS4965A500
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4965A-500
pojemność
500 mL
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)