Kluczowe dokumenty
CLS49605L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
pack of 1
case of 3
producent / nazwa handlowa
Corning 4960-5L
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
With full length joints.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)