Kluczowe dokumenty
CLS4320100
Pyrex® round-bottom boiling flask, short neck
capacity 100 mL
Synonim(y):
szkło kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
short
Połączenie
joint ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard taper joint
opakowanie
case of 12
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 4320-100
dostępność
not available in EU
pojemność
100 mL
rozmiar szyjki
(1)
Opis ogólny
  • Kolby warzelne1550 z okrągłym dnem są rutynowo używane w różnych zastosowaniach laboratoryjnych.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej rozszerzalności, które zapewnia lepszą przejrzystość, wytrzymałość, odporność na ciepło i chemikalia nawet w najbardziej wymagających warunkach laboratoryjnych.
  • Precyzyjna grubość ścianek zapewnia optymalne przenoszenie ciepła i wytrzymałość mechaniczną dla większej odporności na wstrząsy.
  • Te odporne chemicznie kolby są idealne do uzyskiwania wyników wolnych od zanieczyszczeń.
  • Normalna temperatura robocza kolb 1550 wynosi 230 °C.
Z pełnymi przegubami i krótkimi szyjami.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)