Kluczowe dokumenty
CLS4100250
Pyrex® flat-bottom boiling flask, short neck with 24/40 joint
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolby płaskodenne, szkło kolby, wrząca kolba
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 4100-250
pojemność
250 mL
rozmiar szyjki
(1)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)