Kluczowe dokumenty
CLS4100125
Pyrex® flat-bottom boiling flask, short neck with 24/40 joint
capacity 125 mL
Synonim(y):
boiling flask, flask glass, flat bottom flasks, Corning® 4100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
short
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 4100-125
pojemność
125 mL
rozmiar szyjki
(1)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)