Key Documents
CLS30622L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3062
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3062-2L
tol. measuring range
6.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)