CLS302450
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 50 mL
Synonim(y):
Corning® 3024
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3024-50
tol. measuring range
0.4 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.