Kluczowe dokumenty
CLS3002500
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Synonim(y):
Corning® 3002
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 5.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3002-500
tol. measuring range
2.0 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Calibrated "to contain".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)