CLS211625
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
burettes, glass burette, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2116-25
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)