Key Documents
CDS025281
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodononane
AldrichCPR
Synonim(y):
2-Iodo-1H,1H,1H,2H,3H,3H-perfluorononane
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
ciąg SMILES
IC(CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C
InChI
InChI=1S/C12H12FN3/c13-10-4-2-1-3-8(10)12-9-7-14-6-5-11(9)15-16-12/h1-4,14H,5-7H2,(H,15,16)
Klucz InChI
REPFTMOJFHVIBT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)